Merck
565253
Sigma-Aldrich
Poly[(propylmethacryl-heptaisobutyl-PSS)-co-styrene]
PSS 15 wt. %
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
solid
composición
PSS, 15 wt. %
temperatura de transición
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
solubilidad
THF: soluble
toluene: soluble
Características y beneficios
PSS polymer
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)