Merck
565113
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bismethacrylamide
Sinónimos:
3,8-Bismethacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bismethacryloyl ethidium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H28BrN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
530.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
249-253 °C (lit.)
λmax
299 nm
415 nm (2nd)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C(C)=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C(C)=C)cc14
InChI
1S/C29H27N3O2.BrH/c1-6-32-26-17-22(31-29(34)19(4)5)13-15-24(26)23-14-12-21(30-28(33)18(2)3)16-25(23)27(32)20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,2,4,6H2,1,3,5H3,(H,30,33);1H
InChI key
IGXGJIVGBCOERN-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)