Merck
564672
Sigma-Aldrich
2-N-Fmoc-amino-dibenzocyclohepta-1,4-diene, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
0.5-1.3 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadena SMILES
P=S.CCOc1ccc2CCc3ccccc3C(NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c2c1
InChI
1S/C32H29NO3.HPS/c1-2-35-23-18-17-22-16-15-21-9-3-4-10-24(21)31(29(22)19-23)33-32(34)36-20-30-27-13-7-5-11-25(27)26-12-6-8-14-28(26)30;1-2/h3-14,17-19,30-31H,2,15-16,20H2,1H3,(H,33,34);1H
Clave InChI
FNCRKYKFDWWPGY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)