Merck
564524
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
form
solid
mp
83-88 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-2-5-14-9-6-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
InChI key
RUOLRTURPYSKEY-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)