Merck
564435
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-3-chlorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H3C(CH2)3OC6H3(Cl)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
147-151 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clave InChI
AOKJNAVCTPBFPJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)