Merck
564389
Sigma-Aldrich
Sulfonyl amide, polymer-bound
macroporous, 70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
Sinónimos:
MP-TsNH2
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
macroporous
Extensión del etiquetado
1.5-3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
70-90 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
Clave InChI
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)