Merck
564001
Sigma-Aldrich
α-Acetoxydeoxybenzoin
97%
Sinónimos:
α-Phenylphenacyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH(OCOCH3)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
254.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
81-82 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)