Merck
563846
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrN4
Número de CAS:
Peso molecular:
199.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
254 °C (dec.) (lit.)
functional group
bromo
nitrile
SMILES string
Nc1nc(Br)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3BrN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
InChI key
CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)