Merck
563781
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2OCH3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
239.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1c(C)cc([Mg]Br)cc1C
InChI
1S/C9H11O.BrH.Mg/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
KIYSUNNVTFBQIT-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)