Merck
563706
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
229.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
densidad
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6FO.BrH.Mg/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h3-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)