Merck
563331
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-5-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
90-94 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc2OCCOc12
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-2-1-3-7-8(6)13-5-4-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
InChI key
VCLSWKVAHAJSFL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)