Merck
563099
Sigma-Aldrich
Potassium phenethyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH2BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
212.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
impurezas
≤5% Acetone
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BF3.K/c10-9(11,12)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2;/q-1;+1
Clave InChI
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)