Merck
562831
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
211-215 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
Inchi Key
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)