Merck
562289
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 445,00
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 445,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
250.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.972 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of non-alternant polycyclic hydrocarbon named indeno-benzophenalene.[1]
  • As a substrate in the synthesis of carboxylic esters by reacting with 2-methyl-4,6-pyrimidyl dicarbonates.[2]
  • As a substrate in the synthesis of aryl ketones by reacting with acid chlorides using bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether ligand.[3]
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Novel Synthesis of Carboxylic Esters from 2-Methyl-4, 6-pyrimidyl Dicarbonates and Grignard Reagents
Lee J
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 32(5), 1765-1768 (2011)
Addition of Grignard reagents to aryl acid chlorides: an efficient synthesis of aryl ketones
Wang X, et al.
Organic Letters, 7(25), 5593-5595 (2005)
Toward Singlet-Triplet Bistable Nonalternant Kekule? Hydrocarbons: Azulene-to-Naphthalene Rearrangement
Das S and Wu J
Organic Letters, 17(23), 5854-5857 (2015)