Merck
562173
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
H3CC6H4CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.920 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1C[Mg]Cl
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YPJGFXMVFBGFBS-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)