Merck
562130
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
Seleccione un Tamaño
50 ML
US$ 418,00
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
US$ 418,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH2MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
274.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
densidad
0.766 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
To ensure proper transfer of product, provide agitation when transferring.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)