562084
3-Methoxybenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in THF
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
Nivel de calidad
concentración
0.25 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.904 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cccc(C[Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZPCUEMLXJGELGI-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?