Merck
561940
Sigma-Aldrich
(3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3
InChI key
KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)