Merck
561347
Sigma-Aldrich
2-(Acetoxymethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
45.5-49.5 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(C)cnc(COC(C)=O)c1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)