Merck
561177
Sigma-Aldrich
2′-Benzoyl-2,4′-dichloroacetanilide
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 110,00
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 110,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COC6H3(Cl)NHCOCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
308.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
119-123 °C (lit.)
grupo funcional
amide
chloro
ketone
phenyl
cadena SMILES
ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clave InChI
HDXLZRWEZZFDKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)