Merck
560766
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CHO)2
Número de CAS:
Peso molecular:
334.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
75.0-77.2 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCC)c(cc1OCCCCCC)C([H])=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)