Merck
560669
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
342.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
86.7-88.4 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
Clave InChI
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Monomeric precursor for the light emitting polymer OC1C10-CN-PPV
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)