Merck
560367
Sigma-Aldrich
PSS-Vinyl-Heptaisobutyl substituted
Sinónimos:
1-Vinyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]octasiloxane, MonovinylIsobutyl-POSS®, POSS®-Monovinyl-isobutyl substituted
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 328,00
US$ 328,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 328,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H66O12Si8
Número de CAS:
Peso molecular:
843.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 328,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
mp
213-219 °C (lit.)
Nivel de calidad
solubilidad
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
cadena SMILES
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CC(C)C)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](O4)(O5)C=C
InChI
1S/C30H66O12Si8/c1-16-43-31-44(17-24(2)3)34-47(20-27(8)9)36-45(32-43,18-25(4)5)38-49(22-29(12)13)39-46(33-43,19-26(6)7)37-48(35-44,21-28(10)11)41-50(40-47,42-49)23-30(14)15/h16,24-30H,1,17-23H2,2-15H3
Clave InChI
YJYPHYFVIQJBFN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)