Merck
559997
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
163-167 °C (lit.)
functional group
amide
fluoro
SMILES string
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
InChI key
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)