559784
N,N-Diethyl-2-(1-naphthyloxy)propanamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
73-78 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)C(C)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C17H21NO2/c1-4-18(5-2)17(19)13(3)20-16-12-8-10-14-9-6-7-11-15(14)16/h6-13H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
WXZVAROIGSFCFJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)