558605
3,5-Difluoroiodobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3I
Número de CAS:
Peso molecular:
239.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3F2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
QQCFOQNFPIAENW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Difluoroiodobenzene is an asymmetric top molecule. 3,5-Difluoroiodobenzene reacts with magnesium turnings in the presence of a minimum amount of ether to afford the corresponding Grignard reagent. This reagent is employed in the synthesis of tris(3,5-difluorophenyl)methanol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Benzene solvent induced shifts of the proton magnetic resonance spectra of some benzene derivatives. Importance of charge effects.
Wasylishen R, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 48(18), 2885-2895 (1970)
Controlling the rotation of asymmetric top molecules by the combination of a long and a short laser pulse.
Viftrup SS, et al.
Physical Review A: General Physics, 79(2), 023404-023404 (2009)
Perfluoroaromatics. Tris (polyfluoroaryl) carbocations.
Kulkarni SV, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(6), 1859-1864 (1973)