Merck
557994
Sigma-Aldrich
2-Fluorothioanisole
97%
Sinónimos:
2-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4SCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5590 (lit.)
bp
197-199 °C (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CSc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
AYTSELVZWGHUEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jean Sun Lim et al.
Chemical science, 10(8), 2404-2412 (2019-03-19)
The surface crossing of bound and unbound electronic states in multidimensional space often gives rise to resonances in the continuum. This situation happens in the πσ*-mediated photodissociation reaction of 2-fluorothioanisole; optically-bright bound S1 (ππ*) vibrational states of 2-fluorothioanisole are strongly