Merck
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 182,00
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 182,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
97% (ee) (HPLC)
índice de refracción
n20/D 1.4340 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
densidad
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhanced stereoselectivity in photoelectrocyclization of tropolone ethers via confinement in chiral inductor-modified lyotropic liquid crystals
Lv F, et al.
Organic Letters, 10(16), 3473-3476 (2008)