Merck
557889
Sigma-Aldrich
Hypoxanthine 1-oxide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.11
EC Number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
250-253 °C (lit.)
SMILES string
Oc1[n+]([O-])cnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9(5)11/h1-2,10H,(H,6,7,8)
Inchi Key
CTDZUHPRCRCVDS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)