557196
2,5-Dibromobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-73 °C (lit.)
cadena SMILES
ClS(=O)(=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2ClO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clave InChI
ZLMPLIWURYRGEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may also be employed for the preparation of the following compounds:[3]
- methyl (2E)-3-[2-octyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
- methyl (2E)-3-[2-(4-methoxyphenyl)-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
- ethyl (2E)-3-[3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-2-(2-methoxybenzyl)-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-6-yl]acrylate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?