Merck
556742
Sigma-Aldrich
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
97%
Sinónimos:
3′-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4′-methoxyacetamide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 219,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 219,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
116-120 °C (lit.)
grupo funcional
amide
amine
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
Clave InChI
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)