Merck
556319
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(F)CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
223.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.566 (lit.)
bp
65-66 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
Clave InChI
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide can be obtained by reacting 2-chloro-5-fluorotoluene with N-bromosuccinimide.[1]
Aplicación
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide may be used to synthesize 2-chloro-5-fluorobenzaldehyde.[1]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An Unusual Fluorine Atom Rearrangement in the Photocyclization of 1-Fluoro[ 5]helicenes.
Mallory FB and Mallory CW.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 526-526 (1983)