Merck
55602
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid sodium salt
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Sodium 3-hydroxy-7-methoxy-2-naphthoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9NaO4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
cadena SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(O)c(cc2c1)C([O-])=O
InChI
1S/C12H10O4.Na/c1-16-9-3-2-7-6-11(13)10(12(14)15)5-8(7)4-9;/h2-6,13H,1H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
GXFJTZLJEJRYEB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)