555460
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SC6H4CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
densidad
1.310 g/mL (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
thioether
cadena SMILES
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
Clave InChI
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?