Merck
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]tetracarbonylchromium(0)
Sinónimos:
Cr(dppf)(CO)4
About This Item
Fórmula lineal:
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
718.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
reaction suitability
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
136-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
InChI key
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
Application
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)