Merck
554707
Sigma-Aldrich
Bis(diethylamino)phenylphosphine
97%
Sinónimos:
N,N,NN′-Tetraethylphenylphosphonous diamide, NSC 244337, Phenylphosphonous tetraethyldiamide
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5P(N(CH2CH3)2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
80 °C/0.005 mmHg (lit.)
densidad
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1
InChI
1S/C14H25N2P/c1-5-15(6-2)17(16(7-3)8-4)14-12-10-9-11-13-14/h9-13H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
HTIVDCMRYKVNJC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Electron-withdrawing cocatalyst in rhodium catalyzed hydroformylation reactions
  • Ligand precatalyst for Heck coupling reactions
Reactant for:
  • Preparation of palladium chiral P-N ligand complexes for regio- and stereo-selective dimerization reactions
  • Preparation of palladium tautomeric ferrocenylphosphinites as catalysts for Suzuki-Miyaura coupling
  • Trimethylsilyl halide-promoted Michaelis-Arbuzov rearrangement of phosphinites and phosphites
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)