Merck
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3(CONH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
217-220 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)