Merck
553891
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
241.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene can be prepared from (trifluoromethoxy)benzene.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
2-, 3-, and 4-(Trifluoromethoxy) phenyllithiums: Versatile Intermediates Offering Access to a Variety of New Organofluorine Compounds.
Castagnetti E and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 691-695 (2001)