Merck
553220
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2,2-Triphenylethylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCH(NH2)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
273.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −80°, c = 1 in chloroform
mp
66-69 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N/c21-20(18-14-8-3-9-15-18)19(16-10-4-1-5-11-16)17-12-6-2-7-13-17/h1-15,19-20H,21H2/t20-/m1/s1
Clave InChI
NDCGGZYGIWLSAT-HXUWFJFHSA-N
Información legal
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)