Merck
553050
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-tert-butylbenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COC6H2(OH)2C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
270.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
145-148 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18O3/c1-17(2,3)13-9-12(14(18)10-15(13)19)16(20)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,18-19H,1-3H3
Clave InChI
HSYUVRRTSSSDJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)