552194
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
97%
About This Item
assay
97%
mp
175-179 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)C(F)F)cc1
InChI
1S/C9H6F4O3/c10-8(11)9(12,13)16-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4,8H,(H,14,15)
InChI key
SVGWTILJZWYEMD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)