Merck
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
Sinónimos:
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
About This Item
Fórmula lineal:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
Número de CAS:
Peso molecular:
1827.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
descripción
dichlorophosphinothioyl surface groups
Formulario
powder
mol peso
generation 1
Características
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
nº de grupos superficiales
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
mp
117-120.8 °C (lit.)
Descripción general
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
Aplicación
Stable up to 200 °C, high solvent solubility, air stable, high values of dipole moments (10 - 300 Debyes)
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)