Merck
551848
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
97%
Sinónimos:
1,2-Dibromo-4,5-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(OC8H17)2
Número de CAS:
Peso molecular:
492.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc(Br)c(Br)cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C22H36Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-21-17-19(23)20(24)18-22(21)26-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
InChI key
YEYRWRVHDLPUGQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)