551007
2,7-Di-tert-butyl-9-fluorenylmethyl chloroformate
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
66-70 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc-2c(c1)C(COC(Cl)=O)c3cc(ccc-23)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H27ClO2/c1-22(2,3)14-7-9-16-17-10-8-15(23(4,5)6)12-19(17)20(18(16)11-14)13-26-21(24)25/h7-12,20H,13H2,1-6H3
Clave InChI
PHUMWWRUIGKGNN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?