Merck
550450
Sigma-Aldrich
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl
97%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 52,80
US$ 52,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 52,80
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4C6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
251.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 52,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
92.5-97.5 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8BrF/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Clave InChI
XFGPSHWWPIFPNL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl is a 4,4′-disubstituted biphenyl derivative that can be prepared by reacting 4-fluorobenzeneboronic acid with 4-bromo-iodobenzene.[1] Its crystals belong to the monoclinic crystal system and P21/c space group.[2]
Aplicación
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl may be used in the preparation of 5,5′-bis(4′-fluoro-biphenyl-4-yl)-2,2′:5′,2′-terthiophene (p-F2BP3T), a fluorinated inducing layer for weak epitaxy growth (WEG).[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weak epitaxy growth of phthalocyanine on inducing layers of fluorinated 5,5?-Bis(biphenyl-4-yl)-2,2':5',2?-terthiophene.
Qiao X, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(6), 1812-1818 (2012)
Structure of 4-bromo-4'-fluorobiphenyl.
Gleason WB, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 47(7), 1473-1476 (1991)