549975
3-(Diethylamino)propylamine
≥99%
Sinónimos:
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
Productos recomendados
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
19.5 mmHg ( 70 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
419 °F
lim. expl.
11.6 %
índice de refracción
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Biocompatible polyampholyte-coated (poly(acrylic acid)-co-3-(diethylamino)-propylamine magnetite nanoparticles (PAMNPs).[1]
- Hyaluronic acid grafted with 3-diethylaminopropyl (DEAP) group (HA-g-DEAP) nanoparticles for use as a drug delivery vehicle.[2]
- DEAPA-modified poly(vinyl alcohol) (PVA) polymers that can be employed in gene silencing.[3]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?