549843
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
96%
About This Item
assay
96%
mp
162-166 °C (lit.)
SMILES string
CNc1nc(C)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
InChI key
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)