549339
Decyl chloroformate
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
226-227 °C (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11(12)13/h2-10H2,1H3
Clave InChI
AZZCHVHSWUYCQA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)