Merck
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
Sinónimos:
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 412,00
US$ 412,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 412,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 412,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
composición
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
mp
88 °C (SADT) (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Clave InChI
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Free radical polymerization initiator.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)