548987
2,5-Dichlorobenzyl bromide
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
38-42 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?